Principaux documents
R209724
(10R,13R)-10,13-DIMETHYL-17-(6-METHYLHEPTAN-2-YL)-1,2,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-TETRADECAHYDROSPIRO[CYCLOPENTA[A]PHENANTHRENE-3,2'-[1,3]DIOXOLANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H48O2
Poids moléculaire :
428.705
Numéro MDL:
Autres remarques