Principaux documents
R206385
5-ALPHA-CHOLESTAN-3-ALPHA-OL
AldrichCPR
R206385-1MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R206385-1MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H48O
Poids moléculaire :
388.683
Numéro MDL:
160,00 €