Principaux documents
R201405
3-ALPHA,17-ALPHA,20-ALPHA,21-TETRAHYDROXY-5-BETA-PREGNAN-11-ONE-ALPHA-CORTOLONE
AldrichCPR
R201405-1MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R201405-1MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H34O5
Poids moléculaire :
366.502
Numéro MDL:
160,00 €