Principaux documents
R175889
3-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-PHENOXY)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.517
Numéro MDL:
Autres remarques