Principaux documents
R172103
2-(3,5-DINITRO-THIOPHEN-2-YLAMINO)-PENTANEDIOIC ACID
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H9N3O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.251
Numéro MDL:
29,20 €