Principaux documents
R169161
2-(3-OXO-3-(N'-TRIDECANOYL-HYDRAZINO)-PROPIONYLAMINO)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H35N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.552
Numéro MDL:
Autres remarques