Principaux documents
R164593
DIHYDRO-2'-METHYL-SPIRO-5H-DIBENZO(A,D)CYCLOHEPTENE-5,1'-ISOINDOL-3'-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.398
Numéro MDL:
Autres remarques