Principaux documents
R163961
9-CHLORO-10-HYDROXY-ANTHRACENE-1,4-DIONE
AldrichCPR
R163961-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R163961-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H7ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.663
Numéro MDL:
110,00 €