Principaux documents
R162485
4-(BENZOYLOXY)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.332
Numéro MDL:
110,00 €