Principaux documents
R162248
1,3-DIPHENYL-1,3-DIHYDRO-CYCLOPENTA(L)PHENANTHREN-2-ONE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.482
Numéro MDL:
29,20 €