Principaux documents
R161322
4-(4-CHLORO-BENZYL)-PYRIDINE
AldrichCPR
25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H10ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.673
Numéro MDL:
110,00 €