Principaux documents
R154237
4,7-DIMETHYL-5,6-DIPHENYL-3A,7A-DIHYDRO-ISOBENZOFURAN-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.387
Numéro MDL:
Autres remarques