Documents
R151912
3-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-METHOXY-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.679
Numéro MDL:
Autres remarques