Principaux documents
R151904
2-(BENZYL-(TOLUENE-4-SULFONYL)-AMINO)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H19NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.454
Numéro MDL:
29,20 €