Principaux documents
R148199
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.533
Numéro MDL:
Autres remarques