Principaux documents
R144789
1-(BENZYLAMINO)-2-ISOPENTYL-3-METHYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.513
Numéro MDL:
Autres remarques