R143545
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2-(2-THIENYLMETHYLENE)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N2O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.607
Numéro MDL:
Autres remarques