Documents
R142662
3-(((3-MERCAPTO-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.38
Numéro MDL:
Autres remarques