Principaux documents
R142344
2-BENZYL-3-METHYL-1-[4-(2-PHENOXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]PYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H31N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.637
Numéro MDL:
Autres remarques