Principaux documents
R142174
1,3-DIMETHYL-8-[(2-OXO-2-PHENYLETHYL)SULFANYL]-7-(3-PHENYLPROPYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.548
Numéro MDL:
Autres remarques