Documents
R141755
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-{[(E)-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17ClN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.878
Numéro MDL:
Autres remarques