Principaux documents
R138428
2,4-DIHYDROXYBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENYLETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.458
Numéro MDL:
Autres remarques