Principaux documents
R136271
N-CYCLOHEXYL-2-(((2-(2,5-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)(OXO)AC)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.515
Numéro MDL:
Autres remarques