R134716
N-CYCLOHEXYL-2-{[[(2E)-2-({2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H31FN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
566.638
Numéro MDL:
Autres remarques