Principaux documents
R133612
N-(4-BROMOPHENYL)-2-[(OXO{(2E)-2-[(4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}ACETYL)AMINO]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H17BrN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.342
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.