Documents
R133167
(4-(2-((DODECANOYLAMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H35N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.552
Numéro MDL:
Autres remarques