Principaux documents
R132535
N-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-2-((2,3,4,5,6-PENTAFLUOROPHENYL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H6ClF6NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.717
Numéro MDL:
Autres remarques