Principaux documents
R129755
4-CHLORO-N-(3-CHLOROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.129
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.