Principaux documents
R129712
2-((5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURYL)METHYLENE)MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H7F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.231
Numéro MDL:
Autres remarques