Principaux documents
R129011
4-((4-CHLORO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)OXY)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.731
Numéro MDL:
Autres remarques