Principaux documents
R128465
5-AMINO-1,4-PHTHALAZINEDIOL
AldrichCPR
R128465-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R128465-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.164
Numéro MDL:
29,20 €