Principaux documents
R127949
1-BENZYL-4-(5-METHYL-2-FUROYL)PIPERAZINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.822
Numéro MDL:
Autres remarques