Principaux documents
R127698
ETHYL 4-(((5-NITRO-2-FURYL)METHYL)SULFONYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.326
Numéro MDL:
Autres remarques