Documents
R127124
N,N-DIETHYL-N-((5-NITRO-2-FURYL)METHYL)ETHANAMINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H19BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.19
Numéro MDL:
Autres remarques