Documents
R124974
4-BUTOXY-N-(2-OXO-2-{(2E)-2-[(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE]HYDRAZINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.472
Numéro MDL:
Autres remarques