Principaux documents
R124257
N-(4-METHYLPHENYL)-2-(((2-(1-NAPHTHYLMETHYLENE)HYDRAZINO)(OXO)AC)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.501
Numéro MDL:
Autres remarques