Principaux documents
R123536
2-{[[(2E)-2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-N-(4-METHYLPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.494
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.