Principaux documents
R120383
2-[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]-N'-{(E)-[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLIDENE}PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H34N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.686
Numéro MDL:
Autres remarques