Principaux documents
R118648
4-(ALLYLOXY)-N'-((1-PH-3-(4-PROPOXY-PH)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.572
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.