Principaux documents
R111635
ETHYL 2-{[(2-TERT-BUTYL-5-METHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H31NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.583
Numéro MDL:
Autres remarques