Principaux documents
R110701
METHYL 2-{[(2E)-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-PROPENOYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.432
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.