Principaux documents
R109037
N-(2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)ETHYL)-2-(2-CHLOROPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.789
Numéro MDL:
Autres remarques