Principaux documents
R107964
METHYL 2-((3-(3-METHOXY-4-(PENTYLOXY)PHENYL)ACRYLOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.475
Numéro MDL:
Autres remarques