Documents
R106550
DIMETHYL 2-[(2,6-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.457
Numéro MDL:
Autres remarques