R106097
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19BrN4O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.495
Numéro MDL:
Autres remarques