R105856
N'-[(E)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H22N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.577
Numéro MDL:
Autres remarques