Documents
R105422
ETHYL 2-({[(2E)-2-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)HYDRAZINO]CARBONYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.449
Numéro MDL:
Autres remarques