Principaux documents
R105317
DIMETHYL 2-[(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-2-YLCARBONYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.441
Numéro MDL:
Autres remarques