Principaux documents
R105139
METHYL 4-(((2,6-DIMETHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.356
Numéro MDL:
Autres remarques