Principaux documents
R105058
N'-[(E)-(5-BROMO-2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18BrClFN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.863
Numéro MDL:
Autres remarques